Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, Färglös, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Catalog # 42415.K7
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 42415.K7
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, Färglös, 25 °C, Glass bottle, 4 L
CAS Number:  
Price
1 950,00 kr
Log in for availability
1 * 4 L
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • pH bufferttyp:
    HCl/KCl
  • Förp.:
    4 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Färglös
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    1,68
Specifications