Sked
120 mm, 40×26 mm
Katalog # 231-1211
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Sked för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Specifikationer
- Längd:120 mm
- Skedstorlek:40×26 mm