Analytical funnel
150 mm, 8 mm, 100 mm
Katalog # 221-1717
Leverantör: Kavalier
Gå till:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
For rapid filtration.
Specifikationer
- Tratt, y.d.:100 mm
- Rör, y.d.:8 mm
- Rörlängd:150 mm