Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
1, 30,0 mm, 5 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
  217-9559
Propp
  217-9559
Propp
Propp
1, 30,0 mm, 5 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
43,00 kr
1 * 1 Items
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
 : DIN 12 871
  • Diam, nedre:
    21,0 mm
  • Ø topp:
    27,0 mm
  • Hål Ø.:
    5 mm
  • Ant. hål:
    1
  • Höjd:
    30,0 mm
  • Seq:
    06