Propp
1, 20,0 mm, 3 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Katalog # 217-9556
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
Documents
Specifikationer
- Diam, nedre:14,0 mm
- Ø topp:18,0 mm
- Hål Ø.:3 mm
- Ant. hål:1
- Höjd:20,0 mm
- Seq:03