Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
1, 20,0 mm, 3 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Katalog # 217-9555
Leverantör:   DEUTSCH NEUMANN
Propp
Katalog # 217-9555
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
Propp
Propp
1, 20,0 mm, 3 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Price
30,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
 : DIN 12 871
Specifikationer
  • Diam, nedre:
    12,5 mm
  • Ø topp:
    16,5 mm
  • Hål Ø.:
    3 mm
  • Ant. hål:
    1
  • Höjd:
    20,0 mm
  • Seq:
    02