Propp
0, 65,0 mm, 79,0 mm, 92,0 mm
Katalog # 217-9522
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
: DIN 12 871
Specifikationer
- Diam, nedre:79,0 mm
- Ø topp:92,0 mm
- Ant. hål:0
- Höjd:65,0 mm
- Seq:40