Propp
0, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Katalog # 217-9513
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
: DIN 12 871
Specifikationer
- Diam, nedre:31,0 mm
- Ø topp:38,0 mm
- Ant. hål:0
- Höjd:35,0 mm
- Seq:31