Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
Propp
0, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
  217-9511
Propp
  217-9511
Propp
Propp
0, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
82,00 kr
1 * 1 Items
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
  • Diam, nedre:
    26,0 mm
  • Ø topp:
    32,0 mm
  • Ant. hål:
    0
  • Höjd:
    30,0 mm
  • Seq:
    29