Propp
0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalog # 217-9509
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
Documents
Specifikationer
- Diam, nedre:21,0 mm
- Ø topp:27,0 mm
- Ant. hål:0
- Höjd:30,0 mm
- Seq:27