Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
Propp
0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Katalog # 217-9507
Leverantör:   DEUTSCH NEUMANN
Propp
Katalog # 217-9507
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
Propp
Propp
0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Price
25,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
Specifikationer
  • Diam, nedre:
    17,0 mm
  • Ø topp:
    22,0 mm
  • Ant. hål:
    0
  • Höjd:
    25,0 mm
  • Seq:
    25