Propp
0, 20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
217-9504
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
: DIN 12 871
- Diam, nedre:10,5 mm
- Ø topp:14,5 mm
- Ant. hål:0
- Höjd:20,0 mm
- Seq:22