Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
Propp
0, 20,0 mm, 5,0 mm, 9,0 mm
  217-9502
Propp
  217-9502
Propp
Propp
0, 20,0 mm, 5,0 mm, 9,0 mm
8,00 kr
1 * 1 Items
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
  • Diam, nedre:
    5,0 mm
  • Ø topp:
    9,0 mm
  • Ant. hål:
    0
  • Höjd:
    20,0 mm
  • Seq:
    20