Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Cap for 11 mm tubes, Ofärgad
Katalog # 217-8930
Leverantör:   DELTALAB
Caps for tubes
Katalog # 217-8930
Leverantör:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 11 mm tubes, Ofärgad
Price
1 650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specifikationer
  • Färg:
    Ofärgad
  • Beskrivning:
    Cap for 11 mm tubes
  • Seq:
    03