Sample container with screw cap
60 ml, 38 mm, 65 mm, With white label, Blå, Blå, Bulk
: DELTALAB
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:38 mm
- Förp.:Bulk
- Typ:With white label
- Kapacitet:60 ml
- Färg:Blå
- Höjd:65 mm
- Seq:01
- Lock, färg:Blå