Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container with snap-on cap
160 ml, 50 mm, 110 mm
  216-3176
 :   VITLAB
Sample container with snap-on cap
  216-3176
 :  VITLAB
Sample container with snap-on cap
Sample container with snap-on cap
160 ml, 50 mm, 110 mm
520,00 kr
1 * 10 Items
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
  • Available in four sizes
  • Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
  • Ø utv.:
    50 mm
  • Kapacitet:
    160 ml
  • Höjd:
    110 mm