Sample container with snap-on cap
50 ml, 30 mm, 97 mm
Katalog # 216-3174
Leverantör: VITLAB
Gå till:
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:30 mm
- Kapacitet:50 ml
- Höjd:97 mm