Sample container with snap-on cap
18 ml, 22 mm, 57 mm
216-3168
: VITLAB
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:22 mm
- Kapacitet:18 ml
- Höjd:57 mm