Orders LinkContactUsLinkComponent
Ur-glas
Watch glass, soda glass, with fused edges, 90 mm
Katalog # 216-1177
Leverantör:   Kavalier
Ur-glas
Katalog # 216-1177
Leverantör:  Kavalier
Ur-glas
Ur-glas
Watch glass, soda glass, with fused edges, 90 mm
Price
62,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Soda-limeglas.
  • Bra kemiska och fysikaliska egenskaper
  • Används för applikationer där det inte förekommer stora temperaturförändringar
  • Snabbt och enkelt att rengöra
Med smälta kanter.
 : DIN 12341
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Beskrivning:
    Watch glass, soda glass, with fused edges
  • Seq:
    11