Provrör
5 ml, 75 mm, 12 mm
Katalog # 212-3140
Leverantör: Greiner Bio-One
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PP: god temperatur- och kemikalieresistens
- PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
- Tillhörande proppar finns som tillval
- Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
Specifikationer
- Ø utv.:12 mm
- Kapacitet:5 ml
- Längd:75 mm
- Seq:08
- Cat. No.:212-3140
- Miljöcertificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact