pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, Färglös, 25 °C, Glass bottle, 1 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Förpackningstyp:Glass bottle
- pH bufferttyp:HCl/KCl
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:25 °C
- Färg:Färglös
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:1,00