Hafnium dioxide, tech.
Glass bottle for solids, 500 g
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Hafnium dioxide, tech.
Katalog # 40270.36
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 12055-23-1
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
- CAS-nummer:12055-23-1
- Formel:HfO₂
- MDL-nummer:MFCD00003565
- Molecular Weight:210.49 g/mol
- Merck Index:14,4588
- Kokande Pt:5400 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:2774 °C
- Densitet:9,68
- :Density: 9.68 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:235-013-2
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g