Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Katalog # 38712.K7
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Katalog # 38712.K7
CAS-nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
CAS-nummer:  
Price
1 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 L
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    4 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0.01
  • pH-värde:
    7,00
  • Cat. No.:
    38712.K7
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206
Specifikationer