Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Fosfat, Grön, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Katalog # 38711.K7
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalog # 38711.K7
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Fosfat, Grön, 25 °C, Glass bottle, 4 L
CAS-nummer:  
Price
1 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • pH bufferttyp:
    Fosfat
  • Förp.:
    4 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Grön
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    7,00