Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Fosfat, Grön, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Catalog # 38711.K2
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 38711.K2
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Fosfat, Grön, 25 °C, Glass bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • pH bufferttyp:
    Fosfat
  • Förp.:
    1 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Grön
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    7,00
Specifikationer