pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Fosfat, Grön, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Förpackningstyp:Glass bottle
- pH bufferttyp:Fosfat
- Förp.:500 mL
- Referenstemperatur:25 °C
- Färg:Grön
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:7,00