pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Karbonat, Blå, 25 °C, Glass bottle, 4 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Förpackningstyp:Glass bottle
- pH bufferttyp:Karbonat
- Förp.:4 L
- Referenstemperatur:25 °C
- Färg:Blå
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:10,00