Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Karbonat, Blå, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Katalog # 38709.AP
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalog # 38709.AP
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Karbonat, Blå, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
690,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • pH bufferttyp:
    Karbonat
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Blå
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    10,00