Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth karbonat basic ≥98.5%
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # 33216.36
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Bismuth karbonat basic ≥98.5%
Katalog # 33216.36
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth karbonat basic ≥98.5%
Bismuth karbonat basic ≥98.5%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  5892-10-4
Price
5 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Produktdetaljer och dokument
Purity: 98.5% min CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 (approximate) Formula Weight: 509.97 Physical Form: Powder Density: 6.86 Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in nitric acid, hydrochloric acid, concentrated acetic acid Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Opacifier in X-ray diagnosis, enamel fluxes, ceramic glazes
Synonymer:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formel:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Merck Index:14,1282
  • Densitet:6,86
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:227-567-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer