Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Vanadium(IV) oxide ≥99%

Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # 22957.18
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Katalog # 22957.18
CAS-nummer:  12036-21-4
Vanadium(IV) oxide ≥99%
Vanadium(IV) oxide ≥99%

Glass bottle for solids, 50 g

CAS-nummer:  12036-21-4
Price
8 525,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 50 g
Produktdetaljer och dokument

Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702

Synonymer:  Vanadium dioxide
  • CAS-nummer:12036-21-4
  • Formel:O₂V
  • MDL-nummer:MFCD00049702
  • Molecular Weight:82.94 g/mol
  • Kokande Pt:2700 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:1967 °C
  • Densitet:4,339
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:234-841-1
  • FN:3285
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 4,33 g/cm³ (20 °C)
Specifikationer

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    50 g

Specifikationer