Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Ventilerade lock för 25 cm² flaskor
Katalog # 734-1066
Leverantör: Corning
Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Katalog # 734-1066
Leverantör: Corning
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PE med integrerad hydrofob 0,2 µm mikroporös membranfilterventil.
Ventilerade lock minimerar den kontaminering som förknippas med öppen standardinkubation. De gaser som krävs för celltillväxt och metabolism passerar fritt genom ventilen, medan mikroorganismer inte gör det.
Dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Ventilerade lock för 25 cm² flaskor
- Cat. No.:734-1066
- Miljöcertificering:ISO 14001 - Bedford
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact