Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Ventilerade lock för 75 cm² flaskor
Catalog # 734-1067
Supplier: Corning
Ventilerade lock för BD Falcon®-flaskor
Catalog # 734-1067
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
PE med integrerad hydrofob 0,2 µm mikroporös membranfilterventil.
Ventilerade lock minimerar den kontaminering som förknippas med öppen standardinkubation. De gaser som krävs för celltillväxt och metabolism passerar fritt genom ventilen, medan mikroorganismer inte gör det.
Documents
Specifications
- Beskrivning:Ventilerade lock för 75 cm² flaskor
- Cat. No.:734-1067
- Miljöcertificering:ISO 14001 - Bedford
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact