Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
80 ml reservmalningskammare, för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistens
Katalog # 412-0001
Leverantör:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalog # 412-0001
Leverantör:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
80 ml reservmalningskammare, för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistens
Price
6 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Beskrivning:
    80 ml reservmalningskammare
  • För:
    för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistens