Objektglaslåda, SlideFile™
Blå, PS, 100, 82×245×82 mm
Catalog # 631-1900
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipulation.
- Finns i fem olika färger som underlättar vid klassificering av objektglas och minimerar risken för att prover ska blandas ihop
- Transparent lock med gångjärn gör det lätt att omedelbart se vad lådan innehåller
- Unik funktion som läser av streckkoder utan att objektglasen behöver tas ut ur lådan
- Stapelbar
W×D×H: 82×245×86 mm
Ordering information: Varje enhet innehåller en objektglaslåda och en borttagbar bricka.
Delivery information: Registerkorten som är numrerade från 1 till 100 för objektglasrubriker medföljer varje låda.
Specifications
- Antal objektglas:100
- Färg:Blå
- Material:PS
- B×D×H:82×245×82 mm