Orders LinkContactUsLinkComponent
Tillbehör
Tillbehör
ManuCART® NT hållare för 2, 3, 4 och 4,6 mm I.D. LiChroCART® kolonner
Katalog # 1.51486.0001
Leverantör:   Merck
Tillbehör
Katalog # 1.51486.0001
Leverantör:  Merck
Tillbehör
Tillbehör
ManuCART® NT hållare för 2, 3, 4 och 4,6 mm I.D. LiChroCART® kolonner
Price
6 510,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Merck-kolumner finns i tre format.
1. Hibar® RT är en traditionell kolonn med vanliga ¹/₁₆" ändkopplingar (honor). Den fristående Hibar® förkolonnhållaren kan användas tillsammans med LiChrospher® 4-4 förkolonner.
2. LiChroCART®-patronkolonner används med manuCART®-ändstycken med vanliga ¹/₁₆"-anslutningar (honor). Med ManuCART® blir förkolonnen en integrerad del, vilket ger liten dödvolym. Kan användas med alla Merck-kolonner med längden 75 till 250 mm.
3. Chromolith® columns - monolithic silica rods are clad in PEEK and are in ready to use format with end fittings, see relevant catalogue entry for details and pictures of columns and guard columns.
LiChroCART®-kolonn med LiChroCART®-förkolonner och hållare: För anslutning av en LiChroCART®-kolonn med LiChroCART 25-4- och 25-2-förkolonner.
LiChroCART® kolonn med ManuCART® hållare: ManuCART®-systemet omfattar en hållare för 2, 3 och 4 mm I.D. Kolonnlängder från 75 till 250 mm.
Förkolonner: Med lämplig hållare kan de användas med både Merck och icke-Merck kolonner. Använd ManuCART® integrerad hållare för Merck patronkolonner och Hibar® 4-4 förkolonnhållaren för Hibar-kolonner. Merck 4-4 förkolonner finns i C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN och DIOL faser.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    ManuCART® NT hållare för 2, 3, 4 och 4,6 mm I.D. LiChroCART® kolonner
  • Seq:
    09