Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Beater A11.3, malning av material som har en hårdhet upp till 9 på Mohs hårdhetsskala
Katalog # 412-1102
Leverantör: IKA
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Beater A11.3
- För:malning av material som har en hårdhet upp till 9 på Mohs hårdhetsskala