Conductivity electrodes
Elektrod för låg konduktivitet, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000), Low conductivity sensor, with temp. sensor, 0,1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC, Low conductivities, distilled water
Katalog # CONSSK21T
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC
- Ø×L:12×110 mm
- För:Low conductivities, distilled water
- Typ:Low conductivity sensor, with temp. sensor
- Beskrivning:Elektrod för låg konduktivitet, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:05
- Temp:0...110 °C
- Cellkonstant:0,1 cm⁻¹