Multiple or single cuvette segments
Remsor med 15 kyvetter för COBAS® MIRA och MIRA PLUS, PMMA
Katalog # KART1500
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
: In cases of bulk segments (450) or 30 pre-racked segments (15).
Specifikationer
- Beskrivning:Remsor med 15 kyvetter för COBAS® MIRA och MIRA PLUS
- Material:PMMA
- Seq:002