Mixer
Mixer med glasbehållare, variabel hastighet, 1,2 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm
Katalog # 431-0106
Leverantör: WARING BLENDOR
Gå till:
Product Details & Documents
Pålitlig mixer med kraftfull motor. För noggrann blandning, finfördelning och emulgering. Speciella knivar och hög hastighet gör den lämplig för många applikationer. Det finns tre basmodeller med volym 1 eller 2 l , levereras med behållare i rostfritt stål, värmetåligt glas eller PC.
: Levereras med motor, kniv, behållare och lock.
Documents
Specifikationer
- Varvtal:0 - 20000 min-1
- Kapacitet:1,2 L
- Beskrivning:Mixer med glasbehållare, variabel hastighet
- Seq:08
- B×D×H:180×210×350 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTillgänglighetPrice
- Stainless steel beaker, with PC lid and blending assemblyStainless steel beaker, with PC lid and blending assembly431-92222000 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 6 500,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Stainless steel container, with blending assembly and lidStainless steel container, with blending assembly and lid431-02421 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 075,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Lock för 1 l-glasbehållareLock för 1 l-glasbehållare431-91221 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 165,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Behållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 mlBehållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 ml431-92212 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 4 800,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Behållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 mlBehållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 ml431-93234 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 23 400,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Adapter för 1 l-behållare eller minicontainerAdapter för 1 l-behållare eller minicontainer431-92312 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Lock med ventil för behållare i rostfritt stålLock med ventil för behållare i rostfritt stål431-92232 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 6 925,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Blade assembly with PTFE washer for 431-9131Blade assembly with PTFE washer for 431-9131WARI501699Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Adapter för 1 l-behållare eller minicontainerAdapter för 1 l-behållare eller minicontainer431-93314 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 475,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 mlMinibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 ml431-91311 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 725,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Lid for stainless steel container, two pieceLid for stainless steel container, two piece857-19711,5 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 320,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 mlBehållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 ml431-91231 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Lock utan ventil för behållare i rostfritt stålLock utan ventil för behållare i rostfritt stål431-92241 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 475,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- PP container, with screw cap and blending assembly, 500 mlPP container, with screw cap and blending assembly, 500 ml431-01050,5 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 925,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 mlMinibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 ml431-91321 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 925,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Knivset för 1 l-behållareKnivset för 1 l-behållare431-91411 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 mlBehållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 ml431-93224 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 25 050,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Knivset för minicontainer 500 mlKnivset för minicontainer 500 ml431-91421 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 995,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Knivset för 4 l-behållareKnivset för 4 l-behållare431-93414 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 mlPolycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml431-02451,5 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 275,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lockMinibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock431-91331 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 6 500,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Stainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 mlStainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 ml431-02481 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 12 925,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Behållare med lock i rostfritt stålBehållare med lock i rostfritt stål431-01081 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 4 725,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Blade assembly with PTFE washer for 431-9132Blade assembly with PTFE washer for 431-9132WARI501700Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133857-14051 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 94,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Micro blending container, stainless steel, 3 - 30 mlMicro blending container, stainless steel, 3 - 30 ml431-0246-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Glasbehållare med kniv, utan lock, 1000mlGlasbehållare med kniv, utan lock, 1000ml431-91211 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 825,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Stainless steel container, with blending assembly and lidStainless steel container, with blending assembly and lid431-02401 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 175,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Glasbehållare, med plastlock, 1000 mlGlasbehållare, med plastlock, 1000 ml857-15131 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 125,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Pulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 gPulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 g431-91341 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 7 400,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132431-00681 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 83,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Blade assembly with PTFE washer for 431-9133Blade assembly with PTFE washer for 431-9133WARI501701Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Stainless steel container with O-ring gasket, 1000 mlStainless steel container with O-ring gasket, 1000 ml431-92251 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 13 775,00 kr
Produktinformation
- Katalog #För apparatTillgänglighetPrice
- Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131857-14031 lLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 78,00 kr