Orders LinkContactUsLinkComponent
Hink
Vit, 10 L, 290 mm, 300 mm
  216-1502
 :   VITLAB
Hink
  216-1502
 :  VITLAB
Hink
Hink
Vit, 10 L, 290 mm, 300 mm
490,00 kr
1 * 1 Items
HDPE, vit.
  • God kemikalieresistens och temperaturtålighet
  • Med literskala
  • Utan pip
För industri- och laboratorieapplikationer. Med handtag och tättslutande, genomskinligt lock.
  • Kapacitet:
    10 L
  • Färg:
    Vit
  • Höjd:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Ø utv.:
    290 mm
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • 216-1505
    Lid, PP, for 10 l bucket
    1 * 1 Items - 105,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 216-1504
    Lid, PP, for 5 l bucket
    1 * 1 Items - 92,00 kr