Orders LinkContactUsLinkComponent
Tratt
250 mm, PP, 30 mm, 260 mm
  221-1412
 :   VITLAB
Tratt
  221-1412
 :  VITLAB
Tratt
Tratt
250 mm, PP, 30 mm, 260 mm
370,00 kr
1 * 1 Items
PP or HDPE, translucent.
  • Mycket hög (PP) eller hög (HDPE) kemikalieresistens
  • Filterinsats tillverkad i rostfritt stål/aluminium, finns för storlekarna 200 och 250 mm
  • Snabb och enkel rengöring
Används för att snabbt fylla behållare med stora kvantiteter vätskor eller pulver.
  • Tratt, y.d.:
    250 mm
  • Längd:
    260 mm
  • Material:
    PP
  • Rör, y.d.:
    30 mm
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • 221-1416
    Filter, Ø 50 mm, för trattar 221-1411 och 221-1412
    1 * 1 Items - 98,00 kr