Orders LinkContactUsLinkComponent
Tratt
Tratt
200 mm, PP, 22 mm, 200 mm
Katalog # 221-1411
Leverantör:   VITLAB
Tratt
Katalog # 221-1411
Leverantör:  VITLAB
Tratt
Tratt
200 mm, PP, 22 mm, 200 mm
Price
170,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP or HDPE, translucent.
  • Mycket hög (PP) eller hög (HDPE) kemikalieresistens
  • Filterinsats tillverkad i rostfritt stål/aluminium, finns för storlekarna 200 och 250 mm
  • Snabb och enkel rengöring
Används för att snabbt fylla behållare med stora kvantiteter vätskor eller pulver.
Specifikationer
  • Tratt, y.d.:
    200 mm
  • Längd:
    200 mm
  • Material:
    PP
  • Rör, y.d.:
    22 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Filter, Ø 50 mm, för trattar 221-1411 och 221-1412
    Filter, Ø 50 mm, för trattar 221-1411 och 221-1412
    221-1416
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 98,00 kr