Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
5 ml, 82 mm
Katalog # 231-0327
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Katalog # 231-0327
Leverantör:  VITLAB
Skopa
Skopa
5 ml, 82 mm
Price
120,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmärkning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Längd:
    82 mm