Skopa
1500 ml, 350 mm
Leverantör: RSG
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Kapacitet:1500 ml
- Längd:350 mm
- Cat. No.:231-0204