Skopa
1000 ml, 320 mm
Leverantör: RSG
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Längd:320 mm