Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
450 ml, 250 mm
  231-0202
 :   RSG
Skopa
  231-0202
 :  RSG
Skopa
Skopa
450 ml, 250 mm
355,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Kemikalieresistent
  • Tålig
  • Kapacitet:
    450 ml
  • Längd:
    250 mm