Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripoder
Tripoder
With detachable legs, 160×210 mm
Katalog # 451-9109
Leverantör:   RSG
Tripoder
Katalog # 451-9109
Leverantör:  RSG
Tripoder
Tripoder
With detachable legs, 160×210 mm
Price
675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Separable tripods made from stainless steel.
Specifikationer
  • Innerdiam.×H:
    160×210 mm
  • Beskrivning:
    With detachable legs
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 3 Items - 975,00 kr