Orders LinkContactUsLinkComponent
Rackla
Rackla
165 mm, 30 mm
Katalog # 231-2185
Leverantör:   RSG
Rackla
Katalog # 231-2185
Leverantör:  RSG
Rackla
Rackla
165 mm, 30 mm
Price
82,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt.
  • För bakteriologiskt arbete.
  • Kan även användas som omrörare
  • För jämn utspridning eller bättre fördelning av material
Specifikationer
  • Längd:
    165 mm
  • Bladbredd:
    30 mm