Forceps with guide pin
böjd, med styrnål, 160 mm
Katalog # 232-2167
Leverantör: RSG
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
- With curved, extra fine tips
- Corrosion resistant
Specifikationer
- Typ:böjd, med styrnål
- Längd:160 mm