Support rings
Tung stödring, med klämma, öppen, med gummibeläggning, 130 mm
Katalog # RSGA284.130
Leverantör: RSG
Gå till:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specifikationer
- Ø inr.:130 mm
- Beskrivning:Tung stödring, med klämma, öppen, med gummibeläggning